Tisk…
3-Hydroxy-2,2,4-trimethylpentyl isobutyrate
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
40366.22 40366.36
40366.22EA 1670 CZK
40366.22 40366.36
3-Hydroxy-2,2,4-trimethylpentyl isobutyrate
3-Hydroxy-2,2,4-trimethylpentyl isobutyrate
CAS No.: 25265-77-4 Molecular Formula: C12H24O3 Formula Weight: 216.32 Physical Form: Liquid Density: 0.950 Refractive Index: 1.4420 Appearance: Colourless Melting Point: -50° Boiling Point: 254-261° MDL No.: MFCD00148967
Vzorec: C₁₂H₂₄O₃
MW: 216,32 g/mol
Bod varu: 254…261 °C
Bod tání: –50 °C
Hustota: 0,950
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00148967
CAS číslo: 25265-77-4
EINECS: 246-771-9