Tisk…
Hexachloroplatinic(IV) acid solution (20% Pt)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Hydrogen hexachloroplatinate (IV), Dihydrogen hexachloroplatinate (IV)
40177.NA 40177.NJ
40177.NAEA 15650 CZK
40177.NA 40177.NJ
Hexachloroplatinic(IV) acid solution (20% Pt)
Hexachloroplatinic(IV) acid
Vzorec: H₂Cl₆Pt
MW: 409.81
Bod tání: 60
Hustota: 2.431
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011330
CAS číslo: 16941-12-1
EINECS: 241-010-7
UN: 3264
ADR: 8 III
Merck Index: 14,7526