Carbon black ≥99.9%, acetylene, 50% compressed
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
39724.30
39724.A1
39724.A5
39724.18
39724.30EA
3640
CZK
39724.30
39724.A1
39724.A5
39724.18
Carbon black ≥99.9%, acetylene, 50% compressed
Carbon black
Purity: 99.9+%
CAS No.: 1333-86-4
Physical Form: S.A. 75m2/g, Bulk density 80-120g/L
Appearance: Black
Odour: Odourless
UN No.: UN1325
MDL No.: MFCD00133992
Vzorec:
C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00133992 CAS číslo: 1333-86-4 EINECS: 215-609-9 UN: 1325 ADR: 4.1,III |
Výsledky specifikačního testu
Trace Metal | 99.9+% |