Tisk…
Zinc 2-ethylhexanoate (∼20% Zn) ≥97% cont. 1% diethylene glycolmonomethyl ether
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
39560.22 39560.36
39560.22EA 1800 CZK
39560.22 39560.36
Zinc 2-ethylhexanoate (∼20% Zn) ≥97% cont. 1% diethylene glycolmonomethyl ether
Zinc 2-ethylhexanoate
CAS No.: 136-53-8 Molecular Formula: C16H30O4Zn Formula Weight: 351.79 Physical Form: Liquid MDL No.: MFCD00053316
Vzorec: C₁₆H₃₀O₄Zn
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00053316
CAS číslo: 136-53-8
EINECS: 205-251-1