Tisk…
Zinc hexafluoro-2,4-pentanedionate dihydrate
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Zinc hexafluoroacetylacetonate hydrate
39559.03 39559.06
39559.03EA 2740 CZK
39559.03 39559.06
Zinc hexafluoro-2,4-pentanedionate dihydrate
Zinc hexafluoro-2,4-pentanedionate dihydrate
CAS No.: 16743-33-2 Molecular Formula: C10H2F12O4Zn.2H2O Formula Weight: 515.49 (479.47anhy) Physical Form: Powder Melting Point: 157-158° MDL No.: MFCD00150577
Vzorec: C₁₀H₂F₁₂O₄Zn.2H₂O
MW: 515.541 g/mol
Bod tání: 157…158 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00150577
CAS číslo: 16743-33-2