Zirconium(IV) 2-ethylhexanoate ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
39174.22
39174.14
39174.22EA
7520
CZK
39174.22
39174.14
Zirconium(IV) 2-ethylhexanoate ≥97%
Zirconium(IV) 2-ethylhexanoate
Purity: 97%
CAS No.: 2233-42-3
Molecular Formula: C32H60O8Zr
Formula Weight: 664.04
Flash Point:
Vzorec:
C₃₂H₆₀O₈Zr Bod vzplanutí: >93 °C (199 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00072684 CAS číslo: 2233-42-3 EINECS: 218-776-6 |