Tisk…
Platina 0,5% on carbon, granules, reduced
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Platinium
38344.06 38344.14
38344.06EA 5010 CZK
38344.06 38344.14
Platina 0,5% on carbon, granules, reduced
Platina
CAS No.: 7440-06-4 Physical Form: 2-5mm granules Odour: Odourless UN No.: UN1325 MDL No.: MFCD00011179
Vzorec: Pt
MW: 195.08
Bod varu: 3827
Bod tání: 1769
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011179
CAS číslo: 7440-06-4
UN: 1325
ADR: 4.1 III
Merck Index: 12,07689