Tisk…
Platina 5% on alumina, paste 5R94
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Platinium
38318.14 38318.06
38318.14EA 12260 CZK
38318.14 38318.06
Platina 5% on alumina, paste 5R94
Platina
CAS No.: 7440-06-4 Appearance: Black MDL No.: MFCD00011179
Vzorec: Pt
MW: 195.08
Bod varu: 3827
Bod tání: 1769
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011179
CAS číslo: 7440-06-4
EINECS: 231-116-1
Merck Index: 12,07689