Tisk…
měď ≥99.9% (metals basis), tubing 3.175 mm (0.125 in) OD, 1.5 mm (0.059 in) ID
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
13471.RM 13471.RN
13471.RMEA 2740 CZK
13471.RM 13471.RN
měď ≥99.9% (metals basis), tubing 3.175 mm (0.125 in) OD, 1.5 mm (0.059 in) ID
měď
Vzorec: Cu
MW: 63.55
Bod varu: 2595
Bod tání: 1083
Hustota: 8.94
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010965
CAS číslo: 7440-50-8
EINECS: 231-159-6
Merck Index: 13,02545