Tisk…
Semiquantitative Standard 2, Specpure®
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
36770.AE 36770.AP
36770.AEEA 18740 CZK
36770.AE 36770.AP
Semiquantitative Standard 2, Specpure®
Standardy Standardy kationické Standardy víceprvkové
Molecular Formula: Matrix: 40% Aqua Regia/tr. HF
Physical Form: Liquid
UN No.: UN3093
MDL No.: MFCD02091743