TCLP Standard Solution 1, Specpure®
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
36743.AE
36743.AP
36743.AEEA
5430
CZK
36743.AE
36743.AP
TCLP Standard Solution 1, Specpure®
Standardy
Standardy kationické
Standardy víceprvkové
UN No.: UN3264
MDL No.: MFCD02091705