Tisk…
Hydrogenftalát draselný standardised solution 0.05 N vodný roztok
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
35603.AP 35603.K2
35603.APEA 1120 CZK
35603.AP 35603.K2
Hydrogenftalát draselný standardised solution 0.05 N vodný roztok
Hydrogenftalát draselný
CAS No.: 877-24-7 Molecular Formula: C8H5KO4 Formula Weight: 204.23 Physical Form: Liquid Odour: Odourless MDL No.: MFCD00013070
Vzorec: HOOCC₆H₄COOK
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00013070
CAS číslo: 877-24-7
EINECS: 212-889-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4652479e822d1591ac7eb5e29f892b8c94588ad4&vid=75071da7f30b07f7bd077699a3b54ec89d80f0b8&prid=web&clid=SAPDAM