Tisk…
Dimolybdenan amonný 10% (w/v) vodný roztok
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
35579.AP 35579.K2
35579.APEA 2440 CZK
35579.AP 35579.K2
Dimolybdenan amonný 10% (w/v) vodný roztok
Dimolybdenan amonný
Molecular Formula: (NH4)2Mo2O7 Formula Weight: 339.95 Physical Form: Liquid MDL No.: MFCD00010882
Vzorec: H₈Mo₂N₂O₇
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010882
CAS číslo: 27546-07-2