Tisk…
Dimolybdenan amonný 4% (w/v) vodný roztok
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
35578.AP 35578.K2
35578.APEA 1860 CZK
35578.AP 35578.K2
Dimolybdenan amonný 4% (w/v) vodný roztok
Dimolybdenan amonný
Molecular Formula: (NH4)2Mo2O7 Formula Weight: 339.95 Physical Form: Liquid MDL No.: MFCD00010882
Vzorec: H₈Mo₂N₂O₇
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010882
CAS číslo: 27546-07-2