Ammonia solution 50% (v/v) vodný roztok
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
35574.AP
35574.K2
35574.K7
35574.APEA
2140
CZK
35574.AP
35574.K2
35574.K7
Ammonia solution 50% (v/v) vodný roztok
Hydroxid amonný
CAS No.: 1336-21-6
Molecular Formula: H5NO
Formula Weight: 35.05
Physical Form: Liquid
Density: 0.94
Appearance: Colourless
UN No.: UN2672
MDL No.: MFCD00066650
Vzorec:
NH₃ Hustota: 0,94 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00066650 CAS číslo: 1336-21-6 EINECS: 215-647-6 UN: 2672 ADR: 8,III |