4,7-Dihydroxy-1,10-phenanthroline
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
1,10-Phenanthroline-4,7-diol
31434.02
31434.04
31434.09
31434.02EA
2330
CZK
31434.02
31434.04
31434.09
4,7-Dihydroxy-1,10-phenanthroline
4,7-Dihydroxy-1,10-phenanthroline
CAS No.: 3922-40-5
Molecular Formula: C12H8N2O2
Formula Weight: 212.21
Physical Form: Powder
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: Yellow
Melting Point:
Vzorec:
C₁₂H₈N₂O₂ MW: 212,21 g/mol Bod tání: >300 °C (rozkl.) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00004975 CAS číslo: 3922-40-5 EINECS: 223-493-6 |