Tisk…
Nikl on Silica-alumina Catalyst
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
31276.06 31276.14 31276.22
31276.06EA 731 CZK
31276.06 31276.14 31276.22
Nikl on Silica-alumina Catalyst
Nikl
CAS No.: 7440-02-0 Molecular Formula: 66+/-5% Ni Physical Form: Powder Appearance: Grey Odour: Odourless UN No.: UN3178 MDL No.: MFCD00011137
Vzorec: Ni
MW: 58.69
Bod varu: 3007
Bod tání: 1453
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011137
CAS číslo: 7440-02-0
UN: 3178
ADR: 4.1 II
Merck Index: 12,06582