Tisk…
Aluminum metaphosphate (19,4% Al₂O₃, 78,9% P₂O₅)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
30715.30 30715.A1 30715.D9
30715.30EA 1160 CZK
30715.30 30715.A1 30715.D9
Aluminum metaphosphate (19,4% Al₂O₃, 78,9% P₂O₅)
Vzorec: Al(PO₃)₃
Hustota: 2,779
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00075314
CAS číslo: 32823-06-6