Lithium chloride/potassium chloride eutectic
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
18206.18
18206.30
18206.18EA
5700
CZK
18206.18
18206.30
Lithium chloride/potassium chloride eutectic
Lithium chloride/potassium chloride eutectic
CAS No.: 65567-96-6
Molecular Formula: LiCl.KCl
Physical Form: -10 Mesh
Density: 2.02
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 357°
MDL No.: MFCD00144623
Vzorec:
Cl₂KLi Bod tání: 357 °C Hustota: 2,02 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00144623 CAS číslo: 65567-96-6 |