Tisk…
Barium zirconate ≥99% (metals basis)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
14028.A1 14028.30
14028.A1EA 4770 CZK
14028.A1 14028.30
Barium zirconate ≥99% (metals basis)
Barium zirconate
Purity: 99% CAS No.: 12009-21-1 Molecular Formula: BaZrO3 Formula Weight: 276.53 Physical Form: 1-2 Micron Powder Density: 5.52 Odour: Odourless Melting Point: 2500° MDL No.: MFCD00014189
Vzorec: BaO₃Zr
Bod tání: 2500 °C
Hustota: 5,52
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00014189
CAS číslo: 12009-21-1
EINECS: 234-546-8