Dichloro(1,5-cyclooctadiene)platinum(II) (51,6 - 52,6% Pt)
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
1,5-Cyclooctadieneplatinum(II) Dichloride
12739.01
12739.03
12739.06
12739.01EA
2730
CZK
12739.01
12739.03
12739.06
Dichloro(1,5-cyclooctadiene)platinum(II) (51,6 - 52,6% Pt)
Dichloro(1,5-cyclooctadiene)platinum(II)
CAS No.: 12080-32-9
Molecular Formula: C8H12Cl2Pt
Formula Weight: 374.18
Physical Form: Solid
Sensitivity: Hygroscopic
Melting Point: 250° dec.
Solubility: Soluble in dichloromethane
MDL No.: MFCD00012413
Vzorec:
C₈H₁₂Cl₂Pt MW: 374,17 g/mol Bod tání: 250 °C (rozkl.) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00012413 CAS číslo: 12080-32-9 EINECS: 235-144-5 |