Tisk…
Chlorid paladnatý solution (9,0 - 11,0% Pd) (w/w)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
12623.NB 12623.NH
12623.NBEA 25330 CZK
12623.NB 12623.NH
Chlorid paladnatý solution (9,0 - 11,0% Pd) (w/w)
Chlorid paladnatý
CAS No.: 7647-10-1 Molecular Formula: PdCl2 Formula Weight: 177.31 Physical Form: Liquid Appearance: Dark brown Odour: Acidic UN No.: UN3264 MDL No.: MFCD00003558
Vzorec: PdCl₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003558
CAS číslo: 7647-10-1
EINECS: 231-596-2
UN: 3264
ADR: 8,II