Tisk…
Paladium, černý ≥99.9% (metals basis)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
00659.03 00659.06
00659.03EA 11360 CZK
00659.03 00659.06
Paladium, černý ≥99.9% (metals basis)
Palladium
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-05-3 Physical Form: S.A. typically 20m2/g Odour: Odourless UN No.: 3089 MDL No.: MFCD00011167
Vzorec: Pd
Bod varu: 3167 °C (1013 hPa)
Bod tání: 1555 °C
Hustota: 12,02 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011167
CAS číslo: 7440-05-3
EINECS: 231-115-6
UN: 3089
ADR: 4.1,II
Merck Index: 12,07121