Tisk…
Potassium hexacyanoruthenate(II) hydrate (≥23,0% Ru)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
11876.04 11876.09 11876.SS
11876.04EA 12260 CZK
11876.04 11876.09 11876.SS
Potassium hexacyanoruthenate(II) hydrate (≥23,0% Ru)
Potassium hexacyanoruthenate(II) hydrate
Vzorec: C₆K₄N₆Ru·xH₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00168064
CAS číslo: 339268-21-2
EINECS: 239-097-1
ADR: 6.1,III