Tisk…
Ruthenium(III) iodide (≥20,5% Ru), anhydrous
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
11805.03 11805.06
11805.03EA 2670 CZK
11805.03 11805.06
Ruthenium(III) iodide (≥20,5% Ru), anhydrous
Ruthenium(III) iodide
CAS No.: 13896-65-6 Molecular Formula: RuI3 Formula Weight: 481.78 Physical Form: Powder Sensitivity: Hygroscopic Melting Point: 590° dec. MDL No.: MFCD00016316
Vzorec: I₃Ru
Bod tání: 590 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00016316
CAS číslo: 13896-65-6
EINECS: 237-664-8