Tisk…
Rhodium 1% on alumina, powder, reduced
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
11769.09 11769.18
11769.09EA 11670 CZK
11769.09 11769.18
Rhodium 1% on alumina, powder, reduced
Rhodium
CAS No.: 7440-16-6 MDL No.: MFCD00011201
Vzorec: Rh
MW: 102.9
Bod tání: 1960
Hustota: 12.41
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011201
CAS číslo: 7440-16-6
EINECS: 231-125-0
Merck Index: 12,08353