Tisk…
Potassium hexanitroiridate(III) (≥32,3% Ir)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
10528.03 10528.06
10528.03EA 9240 CZK
10528.03 10528.06
Potassium hexanitroiridate(III) (≥32,3% Ir)
Potassium hexanitroiridate(III)
CAS No.: 38930-18-6 Molecular Formula: K3Ir(NO2)6 Formula Weight: 585.54 Physical Form: Micro Crystals MDL No.: MFCD00049672
Vzorec: K₃Ir(NO₂)₆
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00049672
CAS číslo: 38930-18-6
EINECS: 254-191-2