Tisk…
Chloropentaamminerhodium(III) chloride (≥34,5% Rh)
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
10519.02 10519.03 10519.06
10519.02EA 15410 CZK
10519.02 10519.03 10519.06
Chloropentaamminerhodium(III) chloride (≥34,5% Rh)
Chloropentaamminerhodium(III) chloride
CAS No.: 13820-95-6 Molecular Formula: [RhCl(NH3)5]Cl2 Formula Weight: 294.42 Physical Form: Micro Crystals Sensitivity: Hygroscopic Melting Point: dec. MDL No.: MFCD00135665
Vzorec: [RhCl(NH₃)₅]Cl₂
Bod tání: Dec.
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00135665
CAS číslo: 13820-95-6
EINECS: 237-505-2