VWR®, Práškové balíčky pro stanovení chlóru, činidla pro fotometry
Dodavatel: VWR Chemicals
85601.620EA
946
CZK
85601.620
85601.680
85602.620
85602.680
85603.620
85603.680
85604.620
85604.680
VWR®, Práškové balíčky pro stanovení chlóru, činidla pro fotometry
Kity pro environmentální testy
Činidla VWR® Powder Pack jsou navržena pro použití na laboratorních a přenosných fotometrech se schopností 16 mm buněk. Nejsou nutná žádná kalibrační data. Polštáře, jednotlivě zabalené v balení z hliníkové fólie, nejsou ovlivněny okolními podmínkami a obsahují předem odměřená prášková činidla pro přesnost, pohodlí a skvělou rozpustnost.
- Přesný
- Rychlé a pohodlné díky snadnějšímu rozpouštění než tablety a dlouhé trvanlivosti
- Není nutná žádná kalibrace
- Zkosená hrana zabrání zaseknutí činidla v rozích