Tisk…
VWR®, Kanystry, širokohrdlé, se šroubovacím uzávěrem
Dodavatel: VWR Collection
331-0152EA 180 CZK
331-0152 331-0187 331-0103 331-0107 331-0108 331-0112 331-0411
VWR®, Kanystry, širokohrdlé, se šroubovacím uzávěrem
Láhve Kanystry
HDPE, neprůhledný s, PP šroubovací uzávěry.
  • Prostorově úsporná nádoba, snadné plnění
  • Se šroubovacími uzávěry prokazatelnými proti neoprávněné manipulaci
  • Vynikající odolnost proti nárazům
  • Teplotní odolnost: -10 až +80 °C (krátkodobě 120 °C)
  • Lze dodat sterilní
Vhodné pro testování, plnění a skladování. Díky matované úpravě zaručuje dostatečnou viditelnost výše hladiny vzorku.