Tisk…
VWR®, Chemické ochranné kombinézy
Dodavatel: VWR Collection
113-8379EA 4720 CZK
113-8379 113-8383 113-8384 113-8380 113-8381 113-8382
VWR®, Chemické ochranné kombinézy
Jednorázové oděvy
Tyto robustní, však lehké overaly jsou vyrobeny z optimalizované netkané látky PE od DuPontu. Jemnější a otevřená struktura stále nabízí dostatečnou ochranou bariéru typu 5 a 6 a zůstává propustná jak pro vzduch, tak vodní páru.
  • Dvoudílná kapuce, uzávěr na zip pod klopou
  • Elastické v oblasti zápěstí, kotníků, obličeje a v pase (prošité)
  • Antistatická úprava (EN 1149-1) - na vnější straně
  • Prošité vnější švy ve žluté barvě pro vizuální identifikaci a odlišení
  • Ochrana před radioaktivní kontaminací (EN 1073-2)
Barva: bílá
Hmotnost: <180 g
Certifikace: EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010. EN 13034:2005 + A1:2009. EN 1149-5:2008. EN 1073-2:2002. Type 5/6, Cat. III.
Balení: Baleno jednotlivě, 25 oděvů v plastových obalech.