Tisk…
Kyselina sírová ≥96% for nitrogen analysis
Dodavatel: VWR Chemicals
Nebezpečí
85546.320EA 2250 CZK
85546.320 85546.290
Kyselina sírová ≥96% for nitrogen analysis
Kyselina sírová
Vzorec: H₂SO₄
Bod varu: 330 °C (1013 hPa)
Hustota: 1,84 kg/l
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00064589
CAS číslo: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN: 1830
ADR: 8,II
REACH: 01-2119458838-20
Merck Index: 14,08974
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay Min. 96 %
Colouration Max. 10 APHA
Ignition residue Max. 2 ppm
Substances reducing KMnO4 (as SO2) Max. 2 ppm
Total N (Nitrogen) Max. 1 ppm