Tisk…
Reagenční láhve, rovné rameno, úzké nebo široké hrdlo, se zabroušenou skleněnou zátkou
Dodavatel: VTR Glass
632414102050 632414102100 632414102250 632414202050 632414202100 632414202250 632414202500 632414202940 632414202950 632414204050 632414204100 632414204250 632414204500 632414204940 632414204950 632414102500 632414102940 632414102950 632414104050 632414104100 632414104250 632414104500 632414104940 632414104950
VTRA632414102050EA 125 CZK
VTRA632414102050 VTRA632414102100 VTRA632414102250 VTRA632414202050 VTRA632414202100 VTRA632414202250 VTRA632414202500 VTRA632414202940 VTRA632414202950 VTRA632414204050 VTRA632414204100 VTRA632414204250 VTRA632414204500 VTRA632414204940 VTRA632414204950 VTRA632414102500 VTRA632414102940 VTRA632414102950 VTRA632414104050 VTRA632414104100 VTRA632414104250 VTRA632414104500 VTRA632414104940 VTRA632414104950
Reagenční láhve, rovné rameno, úzké nebo široké hrdlo, se zabroušenou skleněnou zátkou
Láhve Láhve skleněné
Sodnovápenaté sklo, čiré nebo hnědé, se standardním zábrusem a skleněnou zátkou.
  • Dobré chemické a fyzikální vlastnosti
  • Pro aplikace, které nejsou spojeny s velkým tepelným šokem
  • Stabilní a robustní
Hnědá barva pro ochranu materiálu citlivého na světlo.