Tisk…
VWR®, Nádoby na vzorky se šroubovacím uzávěrem
Dodavatel: VWR Collection
216-1823EA 4810 CZK
216-1823 216-1808 216-1809 216-1822 216-1805 216-1806 216-1807 216-1824 216-1825 216-1826 216-1827 216-1828 216-1829 216-1830 216-1834 216-1835 216-1836 216-1837
VWR®, Nádoby na vzorky se šroubovacím uzávěrem
Nádobky na vzorky Nádoby pro obecné použití
PP, čiré, s LDPE šroubovacími uzávěry.
  • vynikající chemická a teplotní odolnost
  • k dispozici sterilní nebo v aseptickém balení
  • nabízíme čtyři velikosti: 40, 60, 125 a 180 ml
Nádoby s hladkými stěnami pro sběr, skladování a přepravu vzorků. Šroubovací uzávěr s vnitřním těsnicím okrajem pro rychlé otevírání a zavírání. Víčka jsou již nasazená.
Upozornení: *Výrobky na této stránce nespadají do oblasti působnosti směrnice EU 2019/904.