Tisk…
Dusitan sodný ≥97.0%, granular, AR® ACS, Macron Fine Chemicals™
Dodavatel: Avantor Performance Materials
Nebezpečí
7824-20EA 38560 CZK
7824-04 7824-20 MACR7824-06
Dusitan sodný ≥97.0%, granular, AR® ACS, Macron Fine Chemicals™
Dusitan sodný
Vzorec: NaNO₂
MW: 69 g/mol
Bod varu: 320 °C (1013 hPa)
Bod tání: 284 °C
Hustota: 2,168 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011118
CAS číslo: 7632-00-0
EINECS: 231-555-9
UN: 1500
ADR: 5.1,III
Merck Index: 13,08721
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Meets ACS Reagent Chemical Requirements
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use
ACS - Assay (NaNO₂) ≥97.0 %
ACS - Insoluble Matter ≤0.01 %
ACS - Chloride (Cl) ≤0.005 %
ACS - Sulfate (SO₄) ≤0.01 %
ACS - Heavy Metals (as Pb) ≤0.001 %
ACS - Iron (Fe) ≤0.001 %
ACS - Calcium (Ca) ≤0.01 %
ACS - Potassium (K) ≤0.005 %
Appearance (white or yellowish white crystalline granules)