Tisk…
Krycí brýle, uvex super f OTG
Dodavatel: UVEX
9169.585 9169.586 9169.615
111-1910EA 1150 CZK
111-1910 111-1873 UVEX9169.615
Krycí brýle, uvex super f OTG
Brýle
Ochranné brýle Super f OTG kombinují všechny principy současných ochranných brýlí s výhodami nejmodernější technologie čoček.
  • velmi lehké
  • tenké bočnice s měkkými konci pro pohodlné nošení
  • kompatibilní s chrániči sluchu a bezpečnostními helmami
  • pasují přes většinu dioptických brýli
Dobře se hodí do jakékoliv situace nositele a také mohou být použity před dioptrické brýle.
Certifikace: EN 166, EN 170