Tisk…
VWR®, Refraktometry ruční digitální
Dodavatel: VWR Collection
635-0723EA 25410 CZK
635-0723 635-0722
VWR®, Refraktometry ruční digitální
Refraktometry Refraktometry ruční
Ruční refraktometry s dvojitou stupnicí v rozsahu Brix (koncentrace cukru) a stupnicí pro měření indexu lomu.
  • optický skleněný hranol a nerezová nálevka pro stabilizaci teploty vzorku
  • jednoduchá kalibrace nuly destilovanou vodou
  • automatická teplotní kompenzace (ATC) pro korekci hodnot vody a roztoků sacharózy na 20 ° C
Informace o dodávce: dodává se se dvěma bateriemi a indikátorem baterie, vícejazyčným návodem a ochranným pouzdrem.