Tisk…
VWR®, Pytle, autoklávovatelné, žluté, biohazard
Dodavatel: VWR Collection
129-1148EA 3980 CZK
129-1148 129-1149 129-1150 129-1151 129-1152
VWR®, Pytle, autoklávovatelné, žluté, biohazard
Sáčky Jednorázové odpadní sáčky
Pytle jsou ideální pro odstranění biologického nebezpečného odpadu, který musí být nejprve autoklávován. Je k dispozici bez teplotního indikátoru nebo s indikátorem. Velice pevné polypropylenové pytle jsou odolné až do teplot 135 °C (275 °F). PP, 50 µm, silnostěnné, žluté.
  • pytel je uzavírán páskem (twist tie), který umožňuje zvětšení objemu a odvětrání při ochlazování
  • odolné proti protržení a propíchnutí, splňují požadavky standardního kontrolního vpichu 165 g, dle normy ASTM D709-98
  • na každém pytli je vytištěný symbol pro biologické nebezpečí
Všechny pytle pro biologicky nebezpečný odpad mají teplotní indikátor s textem 'Contents Have Been Autoclaved' (obsah byl sterilizován), vytištěným termochromickým inkoustem. Před sterilizací je nápis průhledný na bílém podkladu, po sterilizaci ztmavne a nápis je v tmavohnědé barvě, tím je potvrzeno, že pytel byl vystaven vysokým sterilizačním teplotám.
PP, 50 µm thick, yellow