Tisk…
Bezpečnostní kotníkové boty, šněrovací, Entry, Safe UK
Dodavatel: U-Power
UE10123/35 UE10123/36 UE10123/37 UE10123/38 UE10123/39 UE10123/40 UE10123/41 UE10123/42 UE10123/43 UE10123/44 UE10123/45 UE10123/46 UE10123/47 UE10123/48
114-7318EA 1420 CZK
114-7318 114-7319 114-7320 114-7321 114-7322 114-7323 114-7324 114-7325 114-7326 114-7327 114-7328 114-7329 114-7330 114-7331
Bezpečnostní kotníkové boty, šněrovací, Entry, Safe UK
Obuv
Bezpečnostní kotníkové boty vyrobené z voděodolné kůže s PU vrstvou a a protiskluzovou, odolnou PU podešví.
  • prodyšná 3D podšívka
  • odstranitelná, anatomicky tvarovaná vložka do bot
  • rychlý šněrovací systém
  • přirozeně sedící šířka 11 pro lepší pohodlí
  • ochranná ocelová špička (200 J)
  • ocelová stélka odolná propíchnutí
Barva: černá
Certifikace: EN 20345:2011; S3, SRC