Tisk…
Řezuvzdorné rukavice, uvex C300 foam
Dodavatel: UVEX
6054407 6054408 6054409 6054410 6054411
112-4434EA 5400 CZK
112-4434 112-4435 112-4436 112-4437 112-4438
Řezuvzdorné rukavice, uvex C300 foam
Rukavice
Tyto rukavice z bambusové viskózy/Dyneema®/skla/polyamidu mají povlak z HPE SoftGrip pěny na dlani a prstech. Bambusová technologie TwinFlex® zajišťuje maximální odolnost vůdči průřezu, výjímečnou odlnost k otěru a úžasně pohodlné nošení.
  • střední ochrana proti prořezu (Cut 3)
  • extrémně pohodlné díky ,uvex climazone
  • vynikající zručnost, vysoká odolnost proti oděru
  • odolnost k vlhkosti
  • bez silikonu dle zkoušky otisku
Typické aplikace zahrnují: letecký a automobilový průmysl, konstrukce, techniku, údržbu, kovoprůmysl, oleje a plyny a dopravu. Vhodné pro dotykové obsluhy průmyslových monitorů.
Certifikace: EN 388:2016 (4X42C)
certifikovány dle Oeko-Tex® Standard 100