Tisk…
Průmyslové rukavice, uvex phynomic XG
Dodavatel: UVEX
6007009 6007007 6007008 6007010 6007011 6007006 6007012 6007005
112-4425EA 2050 CZK
112-4425 112-4423 112-4424 112-4426 112-4427 112-4523 UVEX6007012 UVEX6007005
Průmyslové rukavice, uvex phynomic XG
Rukavice
Uvex phynomic XG nabízí nejlepší olejovou přilnavost ve své třídě. Polyamidové/elastanové vložky mají inovativní aqua-polymerový pěnový povlak Xtra Grip, který je také obzvláště flexibilní a extrémně robustní.
  • Ultra-pomalý průnik kapaliny poskytuje dodatečnou ochranu pokožky
  • Vysoká odolnost proti oděru, vysoká úroveň obratnosti
  • Přizpůsobení druhé kůži dodává přirozený nádech
  • Flexibilní konstrukce snižuje únavu
  • Bez alergenních látek - při výrobě nebyly použity žádné škodlivé látky
  • Vhodné pro nejcitlivější nositele
Ideální pro jemné montážní práce/montážní práce, běžné údržby a přesné práce. Vhodné pro použití ve vlhkých a velmi mastných podmínkách.
Certifikace: EN 388:2016 (4121X)
certifikovány dle Oeko-Tex® Standard 100