Tisk…
Průmyslové rukavice, uvex phynomic foam
Dodavatel: UVEX
6005011 6005010 6005009 6005008 6005007 6005006
112-4484EA 1910 CZK
112-4484 112-4483 112-4482 112-4481 112-4480 112-4564
Průmyslové rukavice, uvex phynomic foam
Rukavice
Uvex phynomic foam je lehoučká všestranně bezpečnostní rukavice. Polyamidové/elastanové vložky do rukavic mají vodno-polymerní pěnový povlak na dlani a konečcích prstů.
  • pěnový povlak je velmi pružný, umožňuje dobrý úchop a nezanechává žádné stopy na citlivých površích
  • vynikající zručnost
  • vysoká prodyšnost
Ideální přesné montáže a přesné práce v potravinářském průmyslu. Vhodné pro použití v suchých a mírně vlhkých prostorech.
Certifikace: EN 388 (3121X)
Food contact approved
OEKO-Tex® Standard 100.