Tisk…
Safety storage cabinets, under bench, type UB-ST-90, UB-line
Dodavatel: asecos
30410001 30411001 30432001 30433001
MSGA30410001EA 87320 CZK
MSGA30410001 MSGA30411001 135-2028 MSGA30433001
Safety storage cabinets, under bench, type UB-ST-90, UB-line
Nábytek kancelářský Skříně pro zásoby
Modely s velkým grafickým displejem jsou v názvu modelu označeny písmenem G. Podobně i ukazuje vnitřní kalibraci. Modely s příponou -C jsou dodávány s továrním kalibračním certifikátem. Podrobnosti o celé řadě modelů naleznete na webových stránkách.
  • Bezpečnost - pravá zásuvka standardně osazena zemnícím vodičem vč. příchytka, a to jak zásuvka s těsněním svařovaná jímka a samozavírací v případě požáru
  • Zásuvky jsou uzamykatelné cylindrickým zámkem a zůstávají otevřené v jakékoli poloze
  • Flexibilní a mobilní – volitelně k dispozici kolečka se soklem
  • Integrované vzduchovody připravené k napojení (NW 75) na technický odtahový systém technické ventilace pod
Certifikace: Shoda EN 14727 (laboratorní nábytek), schválení GS, shoda CE. Testováno na peci (typová zkouška) v souladu s EN 14470-1
Informace o dodávce: Dodáváno bez paketů vnitřní výbavy. Balíčky vnitřní výbavy je potřeba doobjednat. Pro další informace prosím navštivte webovou stránku nebo kontaktujte prodejní kancelář Avantor. Ceny doručení na vyžádání.