Tisk…
Safety storage under bench cabinets, type UB-T-90, UB-line
Dodavatel: asecos
30443001 30444001 30464001 30481001 30482001 30483001 30484001 30107001
135-2029EA 72030 CZK
135-2029 MSGA30444001 MSGA30464001 MSGA30481001 MSGA30482001 MSGA30483001 MSGA30484001 MSGA30107001
Safety storage under bench cabinets, type UB-T-90, UB-line
Nábytek kancelářský Skříně pro zásoby
Pod lavicové skříňky s křídlovými dvířky. Požární odolnost: 90 minut.
  • Bezpečnostní přístup do všech kontejnerů, vnitřek zásuvek je zcela viditelný
  • Zásuvky jsou uzamykatelné cylindrickým zámkem a indikátorem stavu uzamčení (červená/zelená)
  • Flexibilní a mobilní – volitelně k dispozici kolečka se soklem
  • Integrované vzduchovody připravené k napojení (NW 50) na technický systém odvodu vzduchu
  • Pohodlné manipulační dveře, které lze otevřít s minimální námahou
Certifikace: Shoda EN 14727 (laboratorní nábytek), schválení GS, shoda CE. Testováno na peci (typováMore Product Information