Tisk…
Váhy přenosné, Scout® SKX
Dodavatel: OHAUS
30253070 30253071 30253072 30253076 30253073 30253077 30253078 30253074 30253075 30253079 30253080
611-3482EA 16400 CZK
611-3482 611-3483 611-3484 611-3488 611-3485 611-3489 611-3490 611-3486 611-3487 611-3491 611-3492
Váhy přenosné, Scout® SKX
Váhy
Řada Scout® SKX byla navržena pro vzdělávací aplikace. Ochrana proti přetížení a velký podsvícený LCD, podporovaný vzdělávacím softwarem, dělají ze Scout® ideální rovnováhu do třídy. Integrovaný přepravní zámek chrání snímač zatížení před poškozením během stohování, skladování a přepravy. Lze použít buď v režimu napájení z baterií (4× AA baterie, nejsou součástí balení) nebo přes AC adaptér, s funkcí automatického vypnutí pro úsporu energie a indikátorem vybití baterie. SKX123 má důmyslný kryt proti proudění vzduchu se snadno snímatelným horním krytem.
  • ochrana proti přetížení (desetinásobek váživosti) a praktický stohovatelný design pro snadné skladování
  • jednoduché používání váhy Scout®, jasný podsvícený LCD displej a 4 tlačítka
  • řada možnosti připojení pro záznam dat a komunikaci
  • rychlé ustálení a vysoké rozlišení
  • poskytuje opakovatelné a spolehlivé výsledky
  • volitelný čirý plastový kryt pro skladování, který lze stohovat chrání váhu
Informace o dodávce: s AC adaptérem, kalibrační závaží jsou zahrnuta s modely až do váživosti 620 g