Tisk…
Váhy přesné, Scout® STX series
Dodavatel: OHAUS
30253058 30253059 30253060 30253061 30253062 30253063 30253064 30253065 30253066 30253067 30253068 30253069
611-3493EA 26510 CZK
611-3493 611-3494 611-3495 611-3496 611-3497 611-3498 611-3499 611-3500 611-3501 611-3502 611-3503 611-3504
Váhy přesné, Scout® STX series
Váhy
Váhy Scout® STX jsou díky snadné navigaci pomocí barevného dotykového displeje ideální volbou pro laboratorní a průmyslové aplikace, zároveň jsou díky nízkému profilu a volitelnému skladovacímu krytu nenáročné na prostor.
  • Přenosný při použití 4× AA baterií
  • Velký, odolný barevný dotykový displej
  • Miligramové váhy STX123 a STX223 mají důmyslný kryt proti proudění vzduchu se snadno snímatelným horním krytem
  • Rychlá a efektivní navigace s informativní strukturou menu řízenou ikonami
  • Vysoká rychlost vážení a vysoké rozlišení poskytují opakovatelné a spolehlivé výsledky
  • Ochrana proti přetížení (10× kapacita) a přepravní zámek
  • Více režimů vážení: vážení, počítání dílů, procentuální vážení, kontrolní vážení, dynamické vážení, sčítání, stanovení hustoty, přidržení displeje a molární vážení
Váhy Scout jsou vybaveny několika vážicími režimy, díky nimž lze snadno provádět i ty nejkomplexnější úkoly. Uživatel má k výběru z 9 jazyků a ovládat tak váhy ve svém jazyce. Váhy měří i zobrazují reálný čas i po výpadku napájení. Vhodné při vedení záznamů v souladu s GLP / GMP (tj. SLP / SVP).
Informace o dodávce: dodáváno s AC adaptérem, kalibrační závaží jsou zahrnuta s modely až do váživosti 620 g.