Tisk…
Laboratorní systém filtrace vzduchu, HALO®
Dodavatel: ERLAB CAPTAIRE
AP026C09010021 AP026C09020021
ERLAAP026C09010021EA 64100 CZK
ERLAAP026C09010021 ERLAAP026C09020021
Laboratorní systém filtrace vzduchu, HALO®
Digestoře Digestoře bez vývodu
Laboratorní filtrační jednotka na strop.
Please complete the quote request to enable us to assist you in finding the right unit for your application.
https://cz.cmd2.vwr.com/bin/public/fc/main?f=Y5&pimid=17633926
  • Odstraňuje prchavé kontaminanty/zápachy v laboratoři
  • 24/7 filtrace
  • Nízká cena – není potřeba žádná práce na potrubí
  • Snadná instalace do stropu – není třeba se připojovat k HVAC
  • Snadné ovládání: Uživatel může snadno změnit stav, nastavení nebo zkontrolovat běžnou údržbu prostřednictvím svého chytrého telefonu
Halo nepřetržitě nasává špinavýMore Product Information