Tisk…
Hexachloroplatinic(IV) acid, GR analytical reagent, Supelco®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: Hydrogen hexachloroplatinate (IV), Dihydrogen hexachloroplatinate (IV)
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.07341.0005 1.07341.0025
1.07341.0005EA 7180 CZK
1.07341.0005 1.07341.0025
Hexachloroplatinic(IV) acid, GR analytical reagent, Supelco®
Hexachloroplatinic(IV) acid
Vzorec: H₂Cl₆Pt
MW: 409.81
Bod tání: 60
Hustota: 2.431
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011330
CAS číslo: 16941-12-1
UN: 3264
ADR: 8 II
Merck Index: 12,07684
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility Soluble at 20 °C
Density 1.06 g/cm3 (20 °C)
pH 0.6 (H2O, 20 °C)
Assay ≥10,0 %