Hydroxid draselný 45,0 - 46,5% vodný roztok, BAKER ANALYZED®, J.T.Baker®
Dodavatel: Avantor
|
Nebezpečí
|
3143-REA
130030
CZK
3143-R
3143-01
Hydroxid draselný 45,0 - 46,5% vodný roztok, BAKER ANALYZED®, J.T.Baker®
Hydroxid draselný
Lot analysis on label.
Vzorec:
KOH Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00003553 CAS číslo: 1310-58-3 EINECS: 215-181-3 UN: 1814 ADR: 8,II |
Výsledky specifikačního testu
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use | 45.0 - 46.5 % |
Assay (KOH) | 45.0 - 46.5 % |
Potassium Carbonate (K₂CO₃) | ≤0.2 % |
Chloride (Cl) | ≤0.003 % |
Sulfate (SO₄) | ≤0.001 % |
Ammonium Hydroxide Precipitate | ≤0.005 % |
Sodium (Na) | ≤0.02 % |
Nitrogen Compounds (as N) | ≤5 ppm |
Phosphate (PO₄) | ≤2 ppm |
Heavy Metals (as Ag) | ≤5 ppm |
Trace Impurities - Copper (Cu) | ≤0.050 ppm |
Trace Impurities - Iron (Fe) | ≤2.0 ppm |
Trace Impurities - Nickel (Ni) | ≤5.000 ppm |