Tisk…
Láhve, celkový organický uhlík (TOC)
Dodavatel: EP SCIENTIFIC
S114-125A/TOC 1000A/TOC S114-250A/TOC S114-250C/TOC
EPSCS114-125A/TOCEA 8370 CZK
EPSCS114-125A/TOC EPSC1000A/TOC EPSCS114-250A/TOC EPSCS114-250C/TOC
Láhve, celkový organický uhlík (TOC)
Láhve Láhve skleněné
Láhve Boston jsou určeny pro testování a odběr vzorků z celkového organického uhlíku (TOC).
  • Metoda USP 643 testování
  • Off-line a záchytu vzorků z čisté vody
  • Nízké pozadí je ideální pro přípravu a uchovávání standardů Validalice čištění je zjednodušena a náklady jsou sníženy použitím testovací metody TOC